Print…
Platina ≥99.997% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Scientific
12059.FIEA 1660 EUR
12059.FI 12059.GH 12059.FF
Platina ≥99.997% (metals basis), foil, Premion®, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Platina
Fórmula: Pt
Peso Molecular: 195,08 g/mol
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689