Print…
Platina ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.635 mm (0.025 in)
Fornecedor: Thermo Scientific
00860.FIEA 0 EUR
00860.FI 00860.FF
Platina ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.635 mm (0.025 in)
Platina
Fórmula: Pt
Peso Molecular: 195,08 g/mol
Ponto de ebulição: 3827 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1769 °C
Densidade: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689