Print…
Silício ≥99.999% (metals basis), pastilhas 15 cm (5.9 in) & down
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
39101.14EA 51.7 EUR
39101.14 39101.A4 39101.22 39101.A1
Silício ≥99.999% (metals basis), pastilhas 15 cm (5.9 in) & down
Silício
Fórmula: Si
Peso Molecular: 28,09 g/mol
Ponto de ebulição: 2355 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1410 °C
Densidade: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085311
Número CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635