Sistemas horizontais de electroforese em gel, kuroGEL Mini 6
700-0015EA
413
EUR
VWRI700-0015
Sistemas horizontais de electroforese em gel, kuroGEL Mini 6
A unidade horizontal kuroGEL Mini 6 é ideal para técnicas de electroforese preparativa e analítica de rotina.
- Gel com um comprimento curto, de 6 cm, para separações rápidas
- Tiras de carregamento coloridas, para uma detecção fácil dos poços durante o carregamento
- Cuba compacta, que reduz o volume de tampão necessário para cobrir o gel, proporcionando um maior controlo tanto do gradiente de tensão, como do tempo da corrida
- Tina de gel acrílica, permeável às radiações UV, que permite ao utilizador manusear o gel no transiluminador com um risco mínimo de exposição ao perigoso brometo de etídio
- Pegas laterais, para um transporte seguro e fácil por todo o laboratório
Cuba de gel fornecida com tina de gel amovível, 2 pentes para 8 amostras com 1,0 mm de espessura e tiras de carregamento coloridas.
Pentes para a unidade kuroGEL Mini 6
Pentes com código cromático e altura ajustável, proporcionando um controlo total do volume de carregamento e da profundidade dos poços, até um débito máximo de 32 amostras.
Ranhuras para pentes: 2; espessuras dos pentes: 1,0, 1,5 ou 2,0 mm; débito dos pentes: 8 a 16 amostras.
Pentes com código cromático e altura ajustável, proporcionando um controlo total do volume de carregamento e da profundidade dos poços, até um débito máximo de 32 amostras.
Ranhuras para pentes: 2; espessuras dos pentes: 1,0, 1,5 ou 2,0 mm; débito dos pentes: 8 a 16 amostras.
Acessórios para a unidade kuroGEL Mini 6
Opções de "casting" no interior da cuba: quando a tina de gel é rodada 90° na direcção da electroforese, as juntas de silicone que revestem a tina de gel formam uma vedação estanque contra as paredes interiores da câmara da corrida; vedantes Super-Seals de 6 cm de comprimento asseguram uma versatilidade total do "casting", permitindo adaptar o comprimento do gel às necessidades de cada utilizador.
Opções de "casting" externo: placas de "casting" de silicone encaixam-se nas ranhuras existentes em cada extremidade da tina de gel, de modo a criarem um vedante à prova de fugas; juntas de silicone instaladas na ranhura de cada tina de gel formam uma vedação estanque contra as paredes da unidade de vazamento, permitindo o "casting" simultâneo de 3 géis.
Tiras de carregamento coloridas (opcionais) auxiliam a visualização durante o carregamento do gel. Disponíveis em 3 cores diferentes, para uma visualização fácil de amostras misturadas com corantes como, por exemplo, bromofenol e xileno cianol. Cada tira colorida tem adesivo na sua parte de trás, o que permite que seja facilmente fixada e removida com cada aplicação.
As pás para gel (opcionais) são ideais para uma transferência segura e fácil de géis de cubas de coloração ou de descoloração para um transiluminador ou para uma superfície semelhante.
Opções de "casting" no interior da cuba: quando a tina de gel é rodada 90° na direcção da electroforese, as juntas de silicone que revestem a tina de gel formam uma vedação estanque contra as paredes interiores da câmara da corrida; vedantes Super-Seals de 6 cm de comprimento asseguram uma versatilidade total do "casting", permitindo adaptar o comprimento do gel às necessidades de cada utilizador.
Opções de "casting" externo: placas de "casting" de silicone encaixam-se nas ranhuras existentes em cada extremidade da tina de gel, de modo a criarem um vedante à prova de fugas; juntas de silicone instaladas na ranhura de cada tina de gel formam uma vedação estanque contra as paredes da unidade de vazamento, permitindo o "casting" simultâneo de 3 géis.
Tiras de carregamento coloridas (opcionais) auxiliam a visualização durante o carregamento do gel. Disponíveis em 3 cores diferentes, para uma visualização fácil de amostras misturadas com corantes como, por exemplo, bromofenol e xileno cianol. Cada tira colorida tem adesivo na sua parte de trás, o que permite que seja facilmente fixada e removida com cada aplicação.
As pás para gel (opcionais) são ideais para uma transferência segura e fácil de géis de cubas de coloração ou de descoloração para um transiluminador ou para uma superfície semelhante.
*compatível com pipetas multicanal
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto