Print…
Tubos de centrífuga
Fornecedor: Corning Life Sciences
CentriStar™ Corning®
525-0480EA 104.94 EUR
525-0480 734-1829 734-1813 734-1862 734-1876 734-1872 525-0479 734-1867 734-1869 525-0477 734-1814 734-1868 734-1866 734-1827 734-1812 525-0478 734-1828 525-3414
Tubos de centrífuga
Tubos Tubos de centrífuga
De PP ou PET
  • Com tampas em HDPE ou sem tampa, estéreis
  • Graduações impressas em preto e uma grande área de marcação a branco
  • Certificados como não pirogénicos e isentos de DNase/RNase
Os tubos de centrífuga transparentes podem ter tampas estanques tradicionais, tampas CentriStar™ avançadas ou mesmo não ter tampa. A tampa CentriStar™ com design à prova de fugas tem uma parte superior de fecho/abertura fácil e, com as suas amplas saliências e o seu design com ponta de enrolar, oferece uma ergonomia superior e uma preensão mais fácil.
Informações de encomenda: Racks em espuma e tampas CentriStar™ disponíveis em separado.
Embalagem: A granel ou em racks.