DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, com tampa roscada PP azul.
Aplicações típicas: transferência segura de meios líquidos num sistema fechado e estéril (evaporação reduzida). Com escala de fácil leitura e grande campo de rotulagem para facilitar a identificação. Sistema completo com: frasco de laboratório DURAN® pressure plus com tampa roscada com 4 aberturas, quatro uniões roscadas (rosca M8, preta) e vedantes de silicone.
- Possível ligação de vários diâmetros de tubo (1,6 e 3,2 mm) e conjuntos estéreis de equalização de pressão
- As aberturas não usadas podem ser seladas com juntas de obturação de silicone
- Resistente à pressão em conformidade com a norma DIN ISO 1595
Aplicações típicas: transferência segura de meios líquidos num sistema fechado e estéril (evaporação reduzida). Com escala de fácil leitura e grande campo de rotulagem para facilitar a identificação. Sistema completo com: frasco de laboratório DURAN® pressure plus com tampa roscada com 4 aberturas, quatro uniões roscadas (rosca M8, preta) e vedantes de silicone.
- Possível ligação de vários diâmetros de tubo (1,6 e 3,2 mm) e conjuntos estéreis de equalização de pressão
- As aberturas não usadas podem ser seladas com juntas de obturação de silicone
- Resistente à pressão em conformidade com a norma DIN ISO 1595, confirmada pela marcação GS (ID do TÜV: 0000020716)
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).