VWR® INCU-Line® ILPR, Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier
Fornecedor: VWR
VWR®
390-1032EA
3850
EUR
390-1032
390-1033
VWR® INCU-Line® ILPR, Incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier
As incubadoras refrigeradas com tecnologia Peltier apresentam uma excelente uniformidade e estabilidade térmica. São energeticamente eficientes e ecológicas, com um baixo nível de ruído e funcionam praticamente sem vibração, uma vez que não está nenhum compressor instalado. Não ocorre qualquer desumidificação das amostras devido à câmara fechada. Estes modelos com convecção de ar forçada fornecem um intervalo de temperatura entre 0 a +70 °C (máximo de 20 °C abaixo da temperatura ambiente), dispõem de uma câmara interior em aço inoxidável (DIN1.4301) e de uma estrutura em aço inoxidável, uma porta exterior sólida e uma porta interior de vidro. O moderno e intuitivo controlador com 7 de ecrã táctil a cores mostra a temperatura real, a hora e a temperatura definidas do programa atual.
- Memória interna (pode armazenar até 10 000 registos de dados)
- Interface USB no painel frontal (para transferência de dados através do dispositivo de armazenamento USB)
- Relógio em tempo real (apresenta data e hora)
- Temporizador (ajustável a partir de 1 minuto a 365 dias ou operação contínua)
- O visor mostra o tempo decorrido ou restante do programa real
- Porta de Acesso (30 mm de diâmetro no lado esquerdo)
- Os modelos INCU-Line IL 56PR e IL 112PR são empilháveis, como 2× IL 56 PR ou 2× IL 112PR sem kit de empilhamento adicional. É possível colocar o IL 56PR em cima do IL 112PR. Os modelos IL 240PR não são empilháveis
Os utilizadores podem visualizar três janelas diferentes no ecrã do painel táctil e deslizar para a esquerda ou para a direita para alternar entre janelas.
O modo de mudança rápida permite ao utilizador alterar a temperatura e a hora definidas sem interromper o programa ativo.
O estado do dispositivo é indicado por ícones no visor. Estes são apresentados se:
*A unidade estiver a arrefecer ou a aquecer (estado de rampa)
*A unidade tiver atingido o estado de temperatura definida (temporizador começa)
*A ventoinha (velocidade não ajustável) estiver a funcionar (a 100% durante o estado de rampa ou de temperatura definida)
*A luz LED interna estiver acesa (quando a porta é aberta)
*A porta for aberta ou fechada
O modo de mudança rápida permite ao utilizador alterar a temperatura e a hora definidas sem interromper o programa ativo.
O estado do dispositivo é indicado por ícones no visor. Estes são apresentados se:
*A unidade estiver a arrefecer ou a aquecer (estado de rampa)
*A unidade tiver atingido o estado de temperatura definida (temporizador começa)
*A ventoinha (velocidade não ajustável) estiver a funcionar (a 100% durante o estado de rampa ou de temperatura definida)
*A luz LED interna estiver acesa (quando a porta é aberta)
*A porta for aberta ou fechada
As características de segurança incluem um termóstato ajustável de segurança de temperatura excessiva ou insuficiente de classe 3.3 para proteger as amostras e a incubadora, alarme visual e sonoro de abertura da porta, alarmes de temperatura, sistema de controlo de falha de energia, alarme de falha do sensor de temperatura e função de autodiagnóstico.
Acessórios: As prateleiras padrão sobressalentes oferecem uma carga de trabalho máxima de 25 kg por prateleira. As prateleiras de aço inoxidável reforçado opcionais para unidades IL 240PR oferecem uma carga de trabalho máxima de 100 kg por prateleira. A carga máxima da câmara é apresentada na especificação. O software básico opcional, disponível num dispositivo de armazenamento USB para modelos ILPR, permite ao utilizador transferir dados da memória interna.
Fornecimento: Todos os modelos são fornecidos com duas prateleiras de arame de aço inoxidável, exceto o modelo IL 240PR, que possui três prateleiras, um certificado de teste (dados medidos a 37 °C), 2 chaves para a fechadura da porta e um manual de instruções multilingue em CD.
Novo produto
Promoção por tempo limitado
Os produtos selecionados estão em promoção
Inserir detalhes do certificado
Preço sob consulta
Learn more
About VWR
Item (s) adicionado (s) ao cesto