Print…
D-Xylulose ≥95%
Fornecedor: Cayman Chemical
CAYM20830-10EA 163 EUR
CAYM20830-10 CAYM20830-50 CAYM20830-1 CAYM20830-5
D-Xylulose ≥95%
D-Xylulose
D-Xylulose is a ketopentose, a monosaccharide containing five carbon atoms and a ketone functional group.
  • λmax: 278 nm
Fórmula: C₅H₁₀O₅
Peso Molecular: 150,13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065958
Número CAS: 551-84-8