Print…
VWR® VisiScope® STB150, Estereo microscópio
Fornecedor: VWR
VWR® VisiScope®
630-2942EA 271 EUR
630-2942
VWR® VisiScope® STB150, Estereo microscópio
Microscópios
Binocular stereo microscope equipped with turnable objective (2× to 4×), fixed arm with handle, and bright, uniform LED illumination (transmitted and incident). Designed for educational purposes.
  • Compensação de dioptria ajustável em ambos os tubos da ocular
  • Distância interpupilar ajustável entre 53 e 75 mm
  • Bateria de NiMH recarregável por até oito horas de uso
Informações de encomenda: Rechargeable batteries not included.
Fornecimento: Inclui manual e uma capa de proteção contra o pó