Este termómetro digital proporciona quatro canais. A unidade pode controlar até três módulos remotos sem fios.
- Apresentação de memória do valor mínimo/máximo para cada canal
- Dígitos grandes: temperatura legível até 30 metros
- Alarmes audíveis e programáveis em cada módulo, quando a temperatura atinge valores superiores ou inferiores aos 2 pontos definidos
Sensor de temperatura ambiente, sensor externo e cabo de três metros.
Com sonda remota:
Gama de temperaturas: −50 a 70 °C
Gama de temperaturas de operação: −20 a 60 °C
Resolução: 0,1 °C
Precisão: ±1 °C
Certificações: Em conformidade com as normas NIST
Fornecimento: Fornecido com módulo remoto e respectivo sensor externo, certificado Traceable, suporte rebatível, suporte de parede, tiras de VELCRO, duas pilhas AA e duas pilhas AAA.