Print…
Evaporadores rotativos da Hei-VAP Precision, digital
Fornecedor: Heidolph
Hei-VAP
531-0719EA 4340 EUR
531-0719 531-1098 531-0720 531-1093 531-1096 531-1097 531-1094 531-1095 531-0820 531-0819 531-0817 531-0818 531-0734 531-0811 531-0778 531-0812 531-0779 531-0732 531-0776 531-0777 531-0733 531-0810 531-0815 531-0816 531-0813 531-0814 531-0780 531-0808 531-0809 531-0729 531-0807 531-0723 531-0767 531-0724 531-0768 531-0721 531-0765 531-0722 531-0766 531-0727 531-0728 531-0769 531-0725 531-0726 531-0770 531-0693 531-1067 531-0694 531-0771 531-1065 531-1066 531-0730 531-0774 531-0775 531-0731 531-0772 531-0773 531-1063 531-1064
Evaporadores rotativos da Hei-VAP Precision, digital
Evaporadores Evaporadores rotativos
O Hei-VAP Precision com controlador de vácuo integrado fornece aos utilizadores a mais ampla gama de parâmetros, incluindo mas não se limitando a aplicações reprodutíveis e processos totalmente automáticos. Mesmo soluções com pontos de ebulição diferentes podem ser identificadas e destiladas.
  • Modelos HL com elevador manual, modelos ML com elevador motorizado
  • Todos os dispositivos ligados são automaticamente reconhecidos pelo evaporador, eliminando a necessidade de configurar a unidade manualmente
  • As definições de parâmetros previamente programadas e individualizadas para as 30 aplicações mais comuns podem ser guardadas na secção 'Favoritos'
  • Cada rampa dispõe de 20 passos individuais para aplicações exigentes
  • O temporizador de processos automático desliga o evaporador a uma hora previamente programada, levantando o balão e libertando o vácuo (apenas modelos ML)
  • Interface USB e suporte de software integrado para uma gestão de dados simplificada
  • Visor gráfico a cores de grandes dimensões para todos os parâmetros e programas automáticos
O banho de aquecimento de segurança a 210 °C com pegas e o bico de dispensação serão desligados se a temperatura aumentar em 5 °C ou secar.
Três oportunidade de programa para destilação automática:
SETpressure: programa para separações de solventes
Este programa mantém um vácuo predefinido constante. Durante a evacuação, os utilizadores têm flexibilidade total para escolher outro nível de vácuo, bastando-lhe simplesmente premir um botão. Opcionalmente, o processo pode ser predefinido através das rampas programáveis.
AUTOeasy: suporta o controlo automático da pressão para separações de solventes
O nível de pressão para o primeiro ponto de ebulição é alcançado automaticamente. Este programa pode ser utilizado com todos os conjuntos de material de vidro Heidolph e dispensa acessórios.
AUTOaccurate: suporta um controlo automático e extremamente preciso da pressão para separações de solventes
Este programa funciona de forma semelhante ao AUTOeasy mas está apto a identificar automaticamente múltiplos pontos de ebulição, reduzindo o vácuo em conformidade. Além disso, o programa AUTOaccurate fornece o controlo de vácuo mais preciso. Para tirar partido de todas as vantagens oferecidas por este programa, é necessário o sensor AUTOaccurate opcional. Este programa não pode ser utilizado nos conjuntos de material de vidro G1 e G5 Heidolph. O parâmetro principal deste programa é a temperatura do vapor.
Conjunto de material de vidro G1
Condensador diagonal para todas as destilações padrão; a opção com o preço mais acessível.
Conjunto de material de vidro G3
Condensador vertical para todas as destilações padrão; a opção com os menores requisitos de espaço, também disponível na versão XL (superfície de condensação de 2200 cm² para taxas de evaporação até 40% mais elevadas).
Conjunto de material de vidro G5
Condensador para gelo seco para solventes com baixo ponto de ebulição.
Conjunto de material de vidro G6
Condensador vertical; peça central com válvula para destilação de refluxo.
Fornecimento: fornecido com banho de água/óleo, balão de evaporação de 1 L (29/32), balão recetor de 1 L (35/20) e conjunto de material de vidro de condensador.
Nota: são necessários uma fonte de vácuo, uma válvula de regulação do vácuo e um sistema de arrefecimento, que não são fornecidos. Contacte o seu representante local de vendas da Avantor para mais informações e detalhes.
Atenção: * Com revestimento de plástico transparente