Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Polyethylene glycol 8,000
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"8"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Polyethylene glycol is used for the isolation of plasmid DNA and the precipitation of phage.
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Polietileno glicol 8,000
Código de Artigo: (A2204.0500)
Fornecedor:  PanReac AppliChem
Descrição:   Polietileno glicol 8,000
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   PEG 8000 1 * 1 kg
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   Polietileno glicol 8,000
Código de Artigo: (SPCMPO131-12KG)
Fornecedor:  Spectrum Chemical
Descrição:   BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
UOM:  1 * 12 kg
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Soluble in aqueous solution (50 mg/ml - clear, colorless solution).
Código de Artigo: (USPH1546605)
Fornecedor:  U.S. Pharmacopeia
Descrição:   Polietileno glicol 8,000
UOM:  1 * 1 g
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 8