Print…
Procurou por: Polietilenoglicol 6000
10  resultados encontrados
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (8.07491.1000)
Fornecedor: Merck
Descrição: Polietilenoglicol 6000 para síntese, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Código de Artigo: (81293-1G)
Fornecedor: Merck
Descrição: Polietilenoglicol 6000, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Polietilenoglicol 6000, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Polietilenoglicol 6000, TECHNICAL
Código de Artigo: (442714K)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Polietilenoglicol 6000 para bioquímica
UOM: 1 * 500 g
MSDS Certificados
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Polietilenoglicol 6000
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Polietilenoglicol 6000
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: Polietilenoglicol 6000
Fornecedor: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Descrição: Polietilenoglicol 6000, Calbiochem®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrição: Polietilenoglicol 6000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom