Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Platina
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"80"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Platina 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, para síntese
Código de Artigo: (1.19233.0005)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Platina
UOM:  1 * 5 g
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Platina, preto, high surface area
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Platina ≥99.9% (metals basis), pó -325 mesh
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Platina ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 3 µm
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Platina ≥99.9%, sponge 2 mm
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Platina ≥99.9% (metals basis), amorphous powder 10 µm
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Platina, preto
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 80
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Próxima
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping