Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "acido-adipico"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"10"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ácido adípico para síntese
Código de Artigo: (20115.365)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Ácido adípico TECHNICAL
UOM:  1 * 5 kg
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Ácido adípico
Código de Artigo: (ICNA0215010190)
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Soluble in methanol, ethanol, acetone; slightly soluble in cyclohexane; practically insoluble in benzene, petroleum ether.
UOM:  1 * 500 g
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   Ácido adípico
Código de Artigo: (1.00090.9029)
Fornecedor:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrição:   Ácido adípico EMPROVE® exp Ph. Eur., NF, FCC, extra puro suitable for use as excipient E355
UOM:  1 * 25 kg
Código de Artigo: (SPCMAD130-45KGBL)
Fornecedor:  Spectrum Chemical
Descrição:   Ácido adípico
UOM:  1 * 45 kg
Código de Artigo: (EHERC10045900)
Fornecedor:  EHRENSTORFER GMBH
Descrição:   Ácido adípico
UOM:  1 * 0,25 g
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 10
  1  2  Próxima