Print…
Procurou por: Dimethyl glutarate
7  resultados encontrados
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Dimethyl glutarate para síntese
Fornecedor: Merck
Descrição: Dimethyl glutarate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Dimethyl glutarate ≥98%
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Dimethyl glutarate 98%
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: Dimethyl glutarate
Código de Artigo: (SPCMD2948-200LTBL)
Fornecedor: Spectrum Chemical
Descrição: Dimethyl Glutarate is used in de-icing and anti-icing applications, construction and road applications, and release and binders agents.
UOM: 1 * 200 L
Código de Artigo: (EHERC14034900)
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Descrição: Dimethyl glutarate
UOM: 1 * 0,25 g
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom