Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "1-4-7-10-tetraoxacyclododecan"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   12-Crown-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane, Lithium ionophore V) para síntese
UOM:  1 * 5 ml
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   12-Crown-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane, Lithium ionophore V)
Fornecedor:  Acros Organics
Descrição:   12-Crown-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecane, Lithium ionophore V)
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3