Print…
Procurou por: Faucets
14  resultados encontrados
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (332862K)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Tap, for drums, Self-venting, with adapter for 2" drums, VWR®, De PE, Rosca: ³/₄"
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (331582B)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Tap, for drums, White colour, VWR®, PP, Rosca: ³/₄"
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (29048.098)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: PE, ventilada, para uso com jerricans de plástico com rosca externa (DIN 42).
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: KOETTERMANN
Descrição: Swivel water taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) or ceramic.
Fornecedor: KOETTERMANN
Descrição: These bench mounted gas taps are sealed by EPDM (ethylene propylene diene terpolymer) which is an extremely durable synthetic rubber roofing membrane.
Código de Artigo: (MSGA2796)
Fornecedor: asecos
Descrição: This fine dosing tap is made of zinc injection moulding.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: asecos
Descrição: These drum taps are made of stainless steel.
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: These drain taps are made of borosilicate glass and are used for aspirator bottles.
Código de Artigo: (BROE25350101035)
Fornecedor: BROEN-LAB
Descrição: BROEN®, One short handle two hole mixer with swivel spout, 200 mm
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: BROEN-LAB
Descrição: UniFlex™ BASIC fittings for special water are designed to secure maximum purity of the water in laboratory. The operation and configuration of the fit...
Fornecedor: JUSTRITE MANUFACTURING CO
Descrição: These faucets can be simply placed on your drum for leakproof dispensing of flammable liquids. The brass construction with a polytetrafluoroethylene (...
Fornecedor: asecos
Descrição: Brass taps for drums with screw thread.
Fornecedor: asecos
Descrição: These polyethylene taps are used for corrosive and aggressive chemicals.
Fornecedor: asecos
Descrição: Drum taps, set of 3 pieces, De PE, Rosca: 2”
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom