Print…
Procurou por: Caffeic acid
11  resultados encontrados
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (60018-1G)
Fornecedor: Merck
Descrição: Caffeic acid, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Código de Artigo: (8.22029.0010)
Fornecedor: Merck
Descrição: Caffeic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 10 g
MSDS
Fornecedor: Cayman Chemical
Descrição: Caffeic acid
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Caffeic acid predominantly trans ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Descrição: Caffeic acid
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Caffeic acid predominantly trans 99+%
Fornecedor: TCI EUROPE
Descrição: Caffeic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Código de Artigo: (205546-500)
Fornecedor: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Descrição: Caffeic acid, Millipore®
UOM: 1 * 500 mg
Código de Artigo: (SPCMCA112-25KGBL)
Fornecedor: Spectrum Chemical
Descrição: BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
UOM: 1 * 25 kg
Fornecedor: MP Biomedicals
Descrição: Caffeic acid is used as an anti-oxidant.
Código de Artigo: (EHERC10934700)
Fornecedor: EHRENSTORFER GMBH
Descrição: Caffeic acid
UOM: 1 * 0,1 g
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom