Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (11)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Sistemas para anaerobiose
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/88/18944888.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   O sistema Anaerocult® é um sistema fiável para o cultivo de anaeróbios obrigatórios e facultativos. O sistema Anaerocult® baseia-se em saquetas feitas...
Código de Artigo: (710-1964)
Fornecedor:  BIOTOOL AG
Descrição:   The PetriSphere anaerobic gas system is suitable for the culturing of anaerobic, microaerophillic and capnophilic bacteria in common anaerobic jars. A...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (SART16671)
Fornecedor:  SARTORIUS
Descrição:   Container for anaerobic incubation Stainless steel container with 11.8 cm inner diameter, 10.7 cm depth and a with metal insert for convenient inserti...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Descrição:   The jar is designed for use with AnaeroGen/CampyGen sachet and will hold up to 12 plates.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 4  de 4