Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (4)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Elétrodos, Suportes
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Ordenar por:
Código de Artigo: (241-0114)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Para 2 eléctrodos.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (662-1169)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O braço do suporte movimenta-se com suavidade em quase todas as direcções, suportando em segurança até três eléctrodos nas posições seleccionadas. Os ...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (662-0412)
Fornecedor:  WTW
Descrição:   Suporte de bancada com porta-eléctrodos flexível, adequado para eléctrodos de pH combinado e sensores térmicos.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (HACH809-206)
Fornecedor:  Hach
Descrição:   With its electrode arm that can move freely in all directions, this stand can hold up to four electrodes and a delivery tip. Easy to move from one sam...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Thermo Orion
Descrição:   This vertical stand with electrode holder can be used as a station for sample containers and vertical adjustment of electrodes.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (662-1137)
Fornecedor:  Thermo Orion
Descrição:   This electrode stand with 360° motion and cable management system holds up to five electrodes with 12 mm diameter. With weighted base, swing arm and e...
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (EUTEECPHELSTDC)
Fornecedor:  EUTECH
Descrição:   This electrode stand with swivel arm allows convenient hands-free operation. Holds up to four standard size electrodes and one ATC probe.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (CONSSH300)
Fornecedor:  CONSORT
Descrição:   Model SH300 holds up to three standard electrodes. It's heavy base and very stable flexible arm allow the electrodes to move sideways or up and down w...
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 9
  1  2  Próxima