Print…
Temporizador para viscosímetros Ubbelohde, ViscoClock plus
Fornecedor: SI Analytics
ViscoClock plus
616-0162EA 10300 EUR
616-0162 616-0161 616-0160
Temporizador para viscosímetros Ubbelohde, ViscoClock plus
Viscosímetros Viscosímetros capilares automáticos
O ViscoClock plus é uma unidade de temporização eletrónica para viscosímetros capilares de vidro utilizados para determinar a viscosidade cinemática e relativa.
  • Medição automática de tempos de fluxo
  • Suporte em engenharia de elevado desempenho PPA para temperaturas até 150 °C
  • Válvula de ventilação eletromagnética para manipulação conveniente do viscosímetro Ubbelohde
  • Armazenamento de dados incluindo hora, data, viscosímetro e número de identificação da amostra
Desenvolvido especialmente para medidores de viscosidade do tipo Ubbelohde, que são conhecidos pela elevada precisão.