Print…
Salicylaldehyde azine 99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Atenção
Sinônimos: Salicylaldazine
ACRO456940250EA 162 EUR
ACRO456940250 ACRO456940050 ACRO456941000
Salicylaldehyde azine 99%
Salicylaldehyde azine
Fórmula: C₁₄H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 240,26 g/mol
Ponto de Fusão: 218…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043496
Número CAS: 959-36-4
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %