Print…
Congelador para temperaturas ultrabaixas, TSX
Fornecedor: Thermo Scientific
471-1203EA 17836 EUR
471-1203 471-1206 471-1204 471-1205
Congelador para temperaturas ultrabaixas, TSX
Congeladores Congeladores de temperaturas ultra baixas
Os congeladores para temperaturas ultrabaixas Thermo Scientific™ da série TSX e os congeladores de elevado desempenho foram concebidos com funcionalidades que suportam os objetivos de sustentabilidade sem comprometer o desempenho. A tecnologia da série V-drive foi concebida para fornecer uniformidade de temperatura, que se adapta ao ambiente de laboratório, oferecendo uma poupança significativa de energia. Agora disponíveis em quatro capacidades, estes congeladores de −80 °C maximizam a capacidade de armazenamento de amostras e oferecem uma poupança de energia significativa em comparação com os congeladores a temperaturas ultrabaixas de refrigerantes convencionais.
  • Melhor variação de pico dos congeladores a temperaturas ultrabaixas e energicamente eficientes: inferior a 5 °C
  • Registar a temperatura e os eventos durante a vida útil do congelador
  • Interface de utilizador redesenhada com toque capacitivo (mesmo quando utiliza luvas de látex)
  • Eliminar a necessidade de um registador gráfico separado com funcionalidades de registo de dados e mapeamento de temperatura, todas exportáveis através de uma porta USB integrada
  • Funcionalidades de segurança avançada: configuração de alarme, controlador protegido por palavra-passe, portas compatíveis com cadeado e entrada de cartão de acesso opcional
  • Design ergonómico: puxador de porta confortável, ecrã táctil ao nível dos olhos e colocação de prateleiras que não necessita de um carregamento dos suportes ao nível do solo
  • Assistente de configuração fácil de utilizar, registo de eventos, mapeamento de temperatura e transferência de dados
  • A recuperação de abertura de porta mais rápida no mercado: 17 minutos
  • Melhor uniformidade geral de temperatura: aberturas de < 5,2 °C, < 4,0 °C sem aberturas de porta
Concebidos para reduzir o impacto ambiental:
Reduzem o consumo de energia até 70%
Utilizam menos de 8 kWh/dia, dependendo do tamanho
Produzem menos emissões de calor ambientais e reduzem os custos de HVAC
Refrigerantes naturais em conformidade com o regulamento UE F-Gás: R170 e R290
Ecológicos, isolamento de espuma insuflado com água
Fabricados numa fábrica premiada de desperdício zero, que não deposita resíduos em aterros
Quatro capacidades: 400, 500, 600 e 700, caixa de 2 pol./5 cm para acomodar uma variedade de necessidades de armazenamento e especificações de ocupação de laboratório.
Tecnologia V-drive: enquanto os frigoríficos e congeladores de elevado desempenho e de refrigerantes convencionais utilizam compressores de velocidade única que se ligam e desligam continuamente, a V-drive da série TSX funciona a velocidades variáveis para ajustar o desempenho de refrigeração às condições no interior e no exterior dos frigoríficos ou congeladores. Quando combinada com o controlo de ajuste automatizado, esta unidade de velocidade variável otimiza a velocidade de funcionamento dos compressores de acordo com as condições atuais. Quando as portas são abertas frequentemente ou as amostras são adicionadas ao frigorífico ou ao congelador, o sistema de controlo deteta a atividade e aumenta a velocidade de acionamento, de forma a colocar novamente as temperaturas no ponto definido. Esta tecnologia inovadora é uma das razões pelas quais a série TSX oferece uma excelente velocidade de recuperação de abertura de porta (DOR) e mais tranquilidade aos laboratórios movimentados. Quando as condições são estáveis como, por exemplo, quando a unidade está a funcionar durante a noite ou aos fins de semana, esta funciona a uma velocidade baixa, reduzindo o consumo de energia e mantendo uma temperatura estável para as amostras.
Temperatura: −50...−86 °C.
Acessórios: As opções e os acessórios de instalação em campo devem ser instalados por um profissional qualificado.