Gostaria de reiniciar sessão?
Human plasma from peripheral blood
Fornecedor: HemaCare
Plasma is the liquid component of blood in which the blood cells in whole blood are normally suspended. Important elements in plasma include albumin, coagulation factors, fibrinolytic proteins, immunoglobulins, and other proteins.
Human peripheral blood plasma is collected in FDA-registered collection centres following cGMP and cGTP collection guidelines from IRB consented healthy human volunteer donors. The plasma is separated from whole blood which has been collected in a CPD collection bag or EDTA specimen tubes. Plasma can be provided in fresh or cryopreserved format.
Storage at −80 °C.
Atenção: Research use only and not for direct therapeutic or diagnostic use in human or animals, or for further manufacturing of therapeutic products or devices.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Peripheral blood plasma, cryopreserved, 2 ml 2 ml PB006C-1
Peripheral blood plasma, cryopreserved, 5 ml 5 ml PB006C-2
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd