Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (58)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Protein Purification Media
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"183"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Sephadex™ G-50 Medium is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of biomolecules >30 000 molecular weight. The la...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Ni Sepharose™ 6 Fast Flow is bioprocessing medium which is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a chelating ligand immobilised to t...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Protein G Sepharose™ 4 Fast Flow
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Glutathione Sepharose™ 4B is designed for high capacity single-step purification of Glutathione S-Transferase (GST) tagged fusion proteins.
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Q Sepharose™ High Performance is composed of crosslinked agarose beads with a mean diameter of 34 µm, modified with quaternary (Q) strong anion exchan...
UOM:  1 * 75 ml
Fornecedor:  BioVision
Descrição:   High binding capacity beads for affinity purification of GST tagged proteins.
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   IMAC Sepharose™ 6 Fast Flow is a bioprocess IMAC medium, designed for purifying proteins and peptides that have an affinity for metal ions, such as hi...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 183
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Próxima