Gostaria de reiniciar sessão?
Anti-GPR108 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornecedor: ProSci Inc.
LUSTR2 is an Orphan-U GPCR with an unknown ligand.
GPR108 antibody can be used in Western Blot, and immunohistochemistry starting at 1:100.
PBS, 0.1% sodium azide.
Aliquot and store at -80°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Type:
Antigen: GPR108
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Tamanho Und. Referência VWR Quantidade
50 µg 50 µG PRSI48-147
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Antigen symbol GPR108
Antigen name G Protein-coupled Receptor 108
Reactivity Gorilla, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms LUSTR2
Immunogen GPR108 antibody was raised against a peptide located in the N-Terminal extracellular domain of GPR108 (Human).
Form Liquid
Tested applications Immunoaffinity Chromatography
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd