Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Óleo de imersão
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/44/12/22474412.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Os meios de imersão são utilizados em conjunto com objetivas de imersão e estão localizados entre a superfice da amostra e a lente do microscópio.
Código de Artigo: (630-1808)
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O óleo de imersão é usado para aumentar a resolução de um microscópio.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (MOTI1101001300011)
Fornecedor:  MOTIC
Descrição:   Accessory, Immersion oil (5 ml)
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (630-0340)
Fornecedor:  ZEISS
Descrição:   Immersion oil 518 F oiler 20 ml according ISO 8036-1/2.
UOM:  1 * 20 ml
Fornecedor:  ZEISS
Descrição:   Chemical accessory, Frasco de óleo de imersão de 500 ml
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5