Print…
Protetor para as mãos
Fornecedor: Saint-Gobain
112-1981EA 39.9 EUR
112-1981
Protetor para as mãos
Protectores para mãos
Este protetor para as mãos resistente ao calor e fabricado com borracha de silicone protege as mãos durante a manipulação de material de laboratório quente.
  • Fabricado com borracha de silicone forte e resistente ao rasgo
  • Suporta temperaturas máximas de 260 °C e mínimas de -57 °C
  • Os botões múltiplos com ponta côncava proporcionam uma aderência antiderrapante
  • Tamanho único