Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Ordenar por:
Procurou por:
Ceramic Beads
7  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Ordenar por:
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   De óxido de zircónio
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Insulating beads, Alumina, Ø ext.: 4,00 mm, Ø do orifício: 0,80 mm, Comp.: 4,00 mm
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Fish spine beads, Alumina, Ø ext.: 8,5 mm, Ø do orifício: 5,0 mm, Comp.: 10,0 mm
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Cerâmica
Fornecedor:  MP Biomedicals
Descrição:   Ceramic sphere is a Zirconium oxide coated grinding matrix which is chemically inert and will not bind nucleic acids. These are components of lysing m...
Fornecedor:  LEMKE, GERD
Descrição:   Agate.
Código de Artigo: (LINR97025)
Fornecedor:  SIGMUND LINDNER GMBH
Descrição:   Ceramic beads made of Zirconium Oxide / Yttrium stabilised.
UOM:  1 * 1 kg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7  de 7