Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (2)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Hastes
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Fornecedor:  Alfa Aesar
Descrição:   Pure Al2O3 Aluminium oxide, AL23.
Fornecedor:  SCHOTT ROHRGLAS
Descrição:   Made of AR®-Glas .
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   AR®-Soda-lime glass.
Código de Artigo: (HECH40321010)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Eye ointment rods, Vidro, Ø: 3 - 4 mm, Comprimento: 100 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (KAVA271070000)
Fornecedor:  Kavalier
Descrição:   Borosilicate glass 3.3.
UOM:  1 * 15,6 kg
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5