Print…
Procurou por: Congeladores de temperaturas ultra baixas
15  resultados encontrados
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Os Freezers Eco Premium VWR® ULT foram concebidos para o armazenamento seguro e fiável de amostras sensíveis. Possuem controle ergonômico e baixo cons...
Baixo impacto de fabricação
Eficiente consumo de energia Promoção
Código de Artigo: (471-1240)
Fornecedor: Stirling Ultracold
Descrição: O ULT25NEU é a única solução portátil de congeladores ULT atualmente disponível para levar o armazenamento ULT ao paciente. Este congelador pequeno, l...
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (471-1239)
Fornecedor: Stirling Ultracold
Descrição: The SU105UE is a compact ultra-low temperature freezer that is ideal for personal storage and situations where larger volume ULT freezers might otherw...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature chest freezers set the standard for performance and reliable sample storage in heavy use situation...
Materiais sustentáveis
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models, maximizing storage capacity fro...
Materiais sustentáveis
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Os congeladores para temperaturas ultrabaixas Thermo Scientific™ da série TSX e os congeladores de elevado desempenho foram concebidos com funcionalid...
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models with 5 Inner doors, maximizing storage c...
Materiais sustentáveis
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30000 ...
Materiais sustentáveis
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: TSX Universal Series ULT Freezers are the pinnacle of reliability, sustainability, and innovation incorporating insights from over 80 years of experie...
Novo produto
Fornecedor: Thermo Scientific
Descrição: Thermo Scientific™ TDE Series ‒40 °C ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature three upright models with 5 inner doors, maximizing s...
Materiais sustentáveis
Código de Artigo: (471-1238)
Fornecedor: Stirling Ultracold
Descrição: Ultra-low temperature freezer featuring the free-piston Stirling engine. This next generation of environmentally sustainable ULT freezers achieve stab...
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Binder
Descrição: Estes congeladores de temperaturas ultrabaixas garantem o armazenamento seguro das amostras a –90 °C. Combinam uma excelente proteção ambiental com ba...
Promoção
Fornecedor: NEW BRUNSWICK N B S
Descrição: CryoCube F740 is designed to store more of your samples securely while maintaining optimal energy usage.
Fornecedor: NEW BRUNSWICK N B S
Descrição: Os modelos CryoCube® F570h e FC660h (modelos de alta eficiência energética) melhoram a eficiência energética até 25%, em comparação com os modelos F57...
Código de Artigo: (NEWBF101340001)
Fornecedor: NEW BRUNSWICK N B S
Descrição: The CryoCube F101h ULT freezers offers a personal storage solution in a convenient package. The compact design means the unit will fit below a standar...
UOM: 1 * 1 unid.
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom