Print…
Kit intervenção de emergência
Fornecedor: Avantor
VWR®
129-0199EA 648 EUR
129-0199
Kit intervenção de emergência
Materiais para controlo de derrames
Set for absorption of organics, aqueous solutions, alkalis and acids. It contains.
  • 3× MERCK Chemizorb para a absorção de compostos orgânicos e soluções aquosas 1.02051.0500
  • MERCK Chemizorb para a absorção de bases (incluindo um neutralizador e um indicador de pH) 1.01596.1000
  • MERCK Chemizorb para a absorção de ácidos 1.02491.2500
  • Par de luvas Barrier com forro, tamanho 9 (112-1010)
  • Par de luvas Barrier com forro, tamanho 7 (112-0946)
  • Máscaras 4279 3M ABEK (111-0044)
  • 2× Óculos de proteção
  • Pá de cabo comprido
  • Vassoura de cabo curto de PBT, esterilizável (129-0175)
  • Saco descartável de 483×610 mm (129-0021)
This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor office or supplier.