Print…
Procurou por: Cabos de bisturi
16  resultados encontrados
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: These acrylic craft knife handles have a stainless blade fitting.
Código de Artigo: (SWAN6061)
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: Stainless steel.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (233-5461)
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: Stainless steel, non sterile.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: Stainless steel.
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Código de Artigo: (SWAN1235)
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: Handle made from impact resistant PS.
UOM: 1 * 10 unid.
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: These handles and blades are ideal for artwork, craft work and modelling.
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: Bulbous stainless steel handles for surgical scalpel blades. Individually sleeved.
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: De aço inoxidável.
Código de Artigo: (SWAN5398)
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: This stainless steel handle is designed to assist the OR nurse with safe and easy blade attachment and removal before, during and after the procedure....
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: SWANN-MORTON
Descrição: The heavy duty handles are made from stainless steel.
Fornecedor: AESCULAP AG & CO
Descrição: Scalpel handle, Aesculap®, Aço de carbono, No. 4, Para: Blades 18 - 36, Comp.: 145 mm, Scalpel handle, short, carbon steel
Fornecedor: MURRAY, S & CO LTD
Descrição: Scalpel handles made from stainless steel.
Fornecedor: MURRAY, S & CO LTD
Descrição: Scalpel handle, Não estéril, No. 4, Para: Blades (No. 20/21/22/22a/23/24/25/26/27), Scalpel handle
Código de Artigo: (233-5020)
Fornecedor: HAMMACHER KARL
Descrição: Solid scalpel handle made from stainless steel. For use with blades HSB 913-20 to HSB 935-12.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: HAMMACHER KARL
Descrição: Stainless steel.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom