Formato de sódio ≥99.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
3700-07EA
0
EUR
3700-07
3700-01
3700-05
Formato de sódio ≥99.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Formato de sódio
- Lot analysis on label
Fórmula:
HCO₂Na Peso Molecular: 68,01 g/mol Ponto de Fusão: 257,31 °C Densidade: 1,919 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013101 Número CAS: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 ALCANCE: 01-2119486468-21 Merck Index: 12,08765 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
ACS - Assay (HCOONa) | ≥99.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.005 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |