Gostaria de reiniciar sessão?
Hand scrub wipes, pre-saturated
Fornecedor: VWR Collection
VWR®
These abrasive wipes made from PP with PE web are pre-wetted with a cleaning solution. Ideal for cleaning very dirty hands.
  • Pre-saturated with a soap solution
  • Centrefeed roll in a portable dispenser tub
Typical applications include: Automotive, mechanics, industries.
Colour: White/Blue
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Dimensões (C×L) Embalagem Und. Referência VWR Quantidade
Hand scrub wipes, centrefeed roll in a dispensing tub 230×270 mm Tub of 50 wipes 1 115-2422
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd