Gostaria de reiniciar sessão?
Prostaglandin A1-biotin
Fornecedor: Cayman Chemical
Prostaglandin A1 (PGA1) is one of the cyclopentenone prostaglandins, with antimitotic and antiproliferative effects.
  • N-9-oxo-15S-hydroxy-prosta-10,13E-dien-1-oyl-N'-biotinoyl-1,6-diaminopentane
  • Purity of ≥95%
  • A solution in ethanol
The activity of the compounds in this class, which includes prostaglandins in both the A- and J-series, may result from changes in gene expression and the interaction with non-classical (i.e., non-G protein-coupled receptor) pathways. PGA1-biotin is an affinity probe which allows PGA1 to be detected through an interaction with the biotin ligand. PGA1-biotin was designed to allow PGA1 to be detected in complexes with nucleic acid or protein binding partners. Used in the general elucidation of the mechanism of action of the cyclopentenone prostaglandins.
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Und. Referência VWR Quantidade
Prostaglandin A1-biotin 1 mg CAYM10013-1
Prostaglandin A1-biotin 5 mg CAYM10013-5
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
ESPECIFICAÇÕES
Purity 95%
Storage conditions -20 °C
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd