Gostaria de reiniciar sessão?
Wipe rolls for impregnation, with dispensing bucket
Fornecedor: VWR Collection
VWR®
These strong centre-feed wipes made from 70% viscose and 30% polyester are supplied with a resealable dispensing bucket for custom impregnation.
  • High absorption capacity
  • For pre-impregnation at the point of use
  • Can be impregnated with any solution
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Descrição Cor Embalagem Dimensões (C×L) Und. Referência VWR Quantidade
6 centre-feed rolls and 1 dispensing bucket branco 6 rolls (90 wipes each) + 1 bucket 360×270 mm 6 Roll 115-2420
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd