Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Coletores múltiplos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/00/18989500.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
Ordenar por:
Código de Artigo: (516-1038)
Fornecedor:  Pall Laboratory
Descrição:   Este coletor para microbiologia, com design modular, permite otimizar os testes sem comprometer a limpeza.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   Vacuum manifolds for HyperSep™ SPE columns allow easy processing of samples.
Fornecedor:  Avantor Performance Materials
Descrição:   The BAKERBOND Speedisk® expanded extraction station can be used in reservoir, inverted, or remote sample feed modes. It includes a six-port vacuum man...
Fornecedor:  Pall Laboratory
Descrição:   O colector de vácuo de microplacas é um colector de alumínio anodizado concebido e otimizado para filtração a vácuo de microplacas de filtração AcroPr...
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Descrição:   Distribuidor Microtest, de aço inoxidável, 12 posições, direito, de 96 poços, centro a centro de 9 mm
Código de Artigo: (VAC-03)
Fornecedor:  OMEGA BIOTEK
Descrição:   The E-Z 96® vacuum manifold is designed for DNA/RNA sample preparation with E-Z 96® DNA/RNA plates.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   HyperSep™, Positive pressure manifold, with 16 mm collection rack
Fornecedor:  SARTORIUS
Descrição:   Com o sistema Combisart® pode selecionar quais os consumíveis adequados às suas necessidades na garantia de qualidade. De design modular e acessórios ...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 17
  1  2  3  Próxima