Print…
Sistema de destilação automática Kjeldahl, UDK 149
Fornecedor: VELP Scientifica
701-0225EA 7200 EUR
701-0225
Sistema de destilação automática Kjeldahl, UDK 149
Sistemas para destilação Sistemas de destilação Kjeldahl
The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a large choice of external titrators. The unit operates automatically, after setting water, boric acid and sodium hydroxide addition, distillation time and the steam generation output level between 10 and 100%. Different automatic titrator models can be connected for direct output of the final result. The high precision pumps ensure constant accurate dosing of reagents.
  • Automatic NaOH, H₂O and H₃BO₃ addition
  • Delay time (Devarda alloy analysis) and selectable distillation time
  • Automatic titration vessel washing
  • Distillation and titration residues removal; distillation in series
  • Language selection
  • Safety lever and sensors and reagent level warning to protect the user
Todas as unidades da série UDK têm uma estrutura em tecnopolímero resistente a produtos alcalinos e são compatíveis com diferentes tipos de tubos de ensaio: tubos direitos (100, 250, 400 ml e 1 l) ou balões de Kjeldahl (500 ml).
Certificações: Conformity with multiple standards protocols AOAC, ISO, EPA, DIN etc.
Acessórios: Estão disponíveis a pedido acessórios opcionais como tubos de ensaio, espaçadores de tubos de ensaio, conectores para tubos de ensaio, cabos de conexão e manuais IQ/OQ/PQ.
Fornecimento: Each unit comes ready to use and is supplied with 250 ml test tube, 250 ml collecting flask, pincer for test tubes, touch pen and protective film for touch screen.