Print…
Espectrofotómetro de fluorescência, F-7100
Fornecedor: Avantor
HITA5J0-1890EA 1690 EUR
HITA5J0-1890 634-1065
Espectrofotómetro de fluorescência, F-7100
Spectroscopic Instruments Espectrofotómetros de fluorescência
Espectrofotómetro de fluorescência elevada com a mais recente tecnologia ótica e um melhor desempenho.
  • Espetro de varrimento de tempo em 3-D de cumarina para aplicações ambientais
  • Relação sinal/ruído: 360 (P-P), 1200 (RMS), 20 000 (BG)
  • Sistema de deteção de elevada sensibilidade, robusto e fiável
Suitable for use for in research, quality control and education, as well as industrial materials such as LEDs and solar-cell materials, environmental science, food inspection, and life sciences.