As máscaras faciais para salas limpas e bico de pato apresentam eficiência superior de filtragem de partículas e bactérias, além de baixa liberação de partículas. Essas máscaras para salas limpas, resistentes à umidade, consistem em três camadas com uma camada interna leve e exclusiva de filme para maior resistência à umidade.
- Disponível como estéril ou não estéril, com presilhas para as orelhas, laços ou presilhas para capuz
- Alta eficiência de filtração bacteriana e de partículas
- O arco de plástico de comprimento total, dentro das camadas, mantém o tecido longe da boca para permitir uma respiração mais fresca e confortável, sem restringir a visão para baixo
- Maleável (12 cm), a focinheira de aço garante uma vedação personalizada e segura
- Borracha natural sem látex, fibra de vidro e sem silício
- Somente para uso industrial e em salas limpas; não use para proteção contra COVID-19
- Este produto não é um dispositivo médico para uso médico ou clínico na aceção do Regulamento (UE) 2017/745 / Diretiva 93/42/CEE
- Este produto não é um equipamento de proteção individual (EPI) na aceção do Regulamento (UE) 2016/425
Camada externa: 28 g/m² não tecido PP
Meios filtrantes: 25 g/m² PP com tecnologia "Melt-Blown"
Camada interna: 25 g/m² não tecido PP
Certificações: Certificado ISO validado através de testes laboratoriais independentes.
Embalagem: 20 máscaras por saco selado a quente compatível com sala limpa, 10 sacos por saco forro por caixa. As máscaras estéreis são embaladas individualmente