Print…
Coletor para microbiologia
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
516-1038EA 2370 EUR
516-1038
Coletor para microbiologia
Coletores múltiplos
Este coletor para microbiologia, com design modular, permite otimizar os testes sem comprometer a limpeza.
  • Pode ser adaptado de modo a satisfazer o fluxo de trabalho, área de teste e autoclave
  • Os adaptadores antiderrapantes permitem a utilização de qualquer dispositivo de microbiologia Pall no mesmo coletor
  • Operação com a mão direita ou esquerda
Com um coletor de 3 posições e um dispositivo de acoplamento, um coletor adicional pode ser adicionado para criar um coletor de 6 posições. Um programa de manutenção preventiva pode ser concebido sem atrasos dos testes críticos.
Os adaptadores são necessários e têm de ser encomendados em separado.
Adaptador MicroFunnel™: Ideal para dispositivos MicroFunnel™, MicroFunnel™ ST, MicroFunnel™ Plus e MicroCheck®.
Adaptador para funil Sentino®: Ideal para funis de filtração Sentino®.
Adaptador Standard: Ideal para funis de filtração magnéticos Sentino®
Adaptador Standard alongado: Ideal para funis de filtração magnéticos.
Informações de encomenda: A rampa de filtração para microbiologia é fornecida como um conjunto e inclui uma base de 3 posições, 3 válvulas do coletor, 1 tampa e 1 tampa de tubagem.
Estão disponíveis diferentes adaptadores e dispositivos de acoplamento. Os adaptadores são
necessários e têm de ser encomendados em separado.