Print…
Controlos de diferença XE
Fornecedor: Avantor
J.T.Baker®
3733.EA 36.6 EUR
3733. 3732. 3731.
Controlos de diferença XE
Sistemas para diagnóstico Clinical Reagents and Kits
O controlo de diferenças XE é uma preparação de controlo de sangue total de três níveis destinada à utilização em hemocitometria para monitorizar a precisão e exatidão diária dos analisadores de células e procedimentos analíticos manuais.
  • Composto por hemácias humanas, leucócitos de mamíferos, e plaquetas
  • As células estão suspensas num fluido de plasma
  • Identificado com um código de barras utilizado para o modo QC automático
Adequado para utilização nos analisadores Sysmex XE 2100 XS 1000i e XT 1800/2000.
Fornecimento: Fornecido com folhas de valores de ensaio.