Print…
VWR® INCU-Line® Premium, Incubadoras refrigeradas
Fornecedor: VWR
VWR®
390-0730EA 2680 EUR
390-0730
VWR® INCU-Line® Premium, Incubadoras refrigeradas
Incubadoras Incubadoras Refrigeradas
Estas incubadoras refrigeradas por compressor com convecção de ar forçada têm uma gama de temperaturas de 3 a 70 °C e dispõem de uma câmara interior de aço inoxidável e um acabamento exterior em aço inoxidável. Os modelos dispõem de uma porta exterior sólida e de uma porta interior de vidro. Todos os modelos possuem uma luz LED interna, tomada elétrica interna, porta de acesso de 30 mm, relógio de tempo real, temporizador (1 min a 999:59 h ou operação contínua), memória interna para armazenar até 4100 registos de dados para cada utilizador e porta USB com unidade flash para registo de dados.
  • O ecrã táctil LCD a cores exibe os valores na forma de tabela ou gráfico
  • Função de administrador para gerir contas de utilizador, 20 memórias programáveis pelo utilizador, programação para 7 dias
  • Perfil de temperatura-tempo multissegmentos (até 9), com incrementos ajustáveis
  • Função de início diferido ajustável (de 1 minuto a 99:59 horas ou data/hora)
  • Ligação Ethernet (porta LAN) e controlo remoto por Internet
  • Controlo da velocidade da ventoinha (50 a 100%)
  • Os modelos IL 150R Premium podem ser empilhados sem kit de empilhamento adicional
Os modelos Premium apresentam as seguintes características de segurança:
*Termóstato ajustável de segurança de temperatura excessiva ou insuficiente, classe 3.3 para proteger as amostras e a incubadora
*Sistema de controlo de falha de energia, alarme de temperatura visual e sonoro
*Bloqueio da porta e alarme de porta aberta
*Alarme de avaria de sensor de temperatura e função de autodiagnóstico
*Desativação automática da ventoinha após conclusão do programa
Fornecimento: fornecidas com prateleiras de arame de aço inoxidável, cabo Ethernet, certificado de teste (dados medidos a 37 °C) e software de controlo Premium na chave USB.