Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (17)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Cultura celular, Suplementos e aditivos
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/18/18989918.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"95"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Yeast extract is the water soluble portion of autolysed yeast containing a source of Vitamin B complex.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Do pâncreas bovino.
UOM:  1 * 1 g
Fornecedor:  Biowest
Descrição:   Trypsin is a porcine pancreas-derived enzyme that is commonly used for the dissociation and disaggregation of anchorage-dependent mammalian cells and ...
Código de Artigo: (X0557-100)
Fornecedor:  Biowest
Descrição:   Concentrated solutions of amino acids, vitamins or non essential amino acids can be added to a basal medium to enrich it and the resulting medium used...
UOM:  1 * 100 ml
Fornecedor:  Biowest
Descrição:   Colcemid arrests the division of cells in mitosis. It prevents the formation of the spindle apparatus responsible for cell division, thereby permittin...
Fornecedor:  Corning Life Science
Descrição:   Collagen I is found in most tissues and organs, but is most plentiful in dermis, tendon, and bone. Used as a thin coating in cell and tissue culture, ...
Fornecedor:  Corning Life Science
Descrição:   A matriz de membrana basal Corning® Matrigel® é uma preparação de membrana basal solubilizada, extraída do sarcoma de rato Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)...
Fornecedor:  Corning Life Science
Descrição:   Corning® ITS Universal Culture Supplements contain insulin, human transferrin, and selenous acid, the three most universally essential components of d...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 95
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Próxima