Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (8)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "protetores-para-maos"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/45/21655045.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Código de Artigo: (112-1981)
Fornecedor:  Saint-Gobain
Descrição:   Este protetor para as mãos resistente ao calor e fabricado com borracha de silicone protege as mãos durante a manipulação de material de laboratório q...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  BÜRKLE
Descrição:   The cold and heat resistant HotGrip protectors are made of silicone rubber. They protect fingers and hands from burns and freezing when working with a...
Código de Artigo: (AZLOPGR406)
Fornecedor:  Scilabware
Descrição:   Hand protector made of silicone rubber.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (112-1982)
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   This protector is made of durable silicone rubber which remains flexible from –57 °C to 260 °C.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (KART3915)
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   These hand protectors made of silicone rubber provide protection against hot containers up to +260 °C and cold containers down to –57 °C. Internal rel...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  FUNAKOSHI & CO LTD
Descrição:   Estas luvas de aderência, fabricadas em elastómero de silicone flexível, podem ser utilizadas para manusear objetos quentes ou frios e para os transpo...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6