Print…
VWR® VisiCam® TV, Analog Camera
Fornecedor: VWR
VWR® VisiCam®
630-1120EA 255 EUR
630-1120
VWR® VisiCam® TV, Analog Camera
Câmaras
Câmera analógica que pode ser conectada a projetores de vídeo, monitores externos ou um computador através do conjunto USB opcional.
  • ¹/₃" CCD sensor (798×548 pixels)
  • White balance: automatic/manual
  • Resolution: 470 TV lines
Informações de encomenda: É possível analisar e o armazenar imagens através do kit conversor USB opcional que tem de ser encomendado à parte.
Fornecimento: Supplied with an eyepiece adapter, a CS-C mount adapter, a calibration slideand CCTV lens.