Print…
Arcas congeladoras, GT
Fornecedor: Liebherr
471-1038EA 0 EUR
471-1038 471-1039 471-1041 471-1044 471-1045 471-1042 471-1043
Arcas congeladoras, GT
Congeladores Congeladores de laboratório/uso geral
Chest freezers for general use.
  • Função automática SuperFrost
  • Sinal de aviso visual em caso de mau funcionamento
  • Luz interior
  • Puxador ergonômico do peito
  • Isolamento de 63/85 mm, mantém a temperatura de até 59 horas em caso de falta de energia
  • Termostato com posição 'stop' na faixa
  • Bloqueio disponível como acessório (por favor, pergunte)
Temperature: −15 °C