Print…
Ionomycin ≥90%
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
ICNA0215961101EA 86.6 EUR
ICNA0215961101
Ionomycin ≥90%
Ionomycin
Free Acid
Selective calcium ionophore.
Storage temperature: -20 °C
Fórmula: C₄₁H₇₂O₉
Número MDL : MFCD06798385
Número CAS: 56092-81-0